Learn More
VEE GEE Densimètre pour chlorure de calcium, densité relative/point de congélation
Le densimètre à densité relative/à point de congélation pour le chlorure de calcium mesure la densité relative et le point de congélation du chlorure de calcium en solution.
Marque:  VEE GEE 6611-3
Code produit. 17876463
  • 33.60€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Gamme : densité relative comprise entre 1,000 et 1,280/ +30 à -40 °F
  • Subdivisions : 0,002/5°
  • Étalonnage pour une utilisation à 15,5 °/60 °F
  • Longueur approx. : 305 mm
Spécification
Spécification
Densimètre à sel
30.5 cm
-1,1 °C à -40 °C
15.5°C (60°F)
0,002/5°
+30 °F à -40 °F
1,000 à 1,280
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
VEE GEE Densimètre pour chlorure de calcium, densité relative/point de congélation > Type : hydromètre à sel