Learn More
Chlorure de calcium hexahydraté, 98,5 % et +, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Spécification
Spécification
Point de fusion | 30°C |
Couleur | Incolore |
pH | 6.5 to 8.0 |
Forme physique | Solide |
Quantité | 1 kg |
Poids de la formule | 219.08g/mol |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Calcium chloride hexahydrate, 98.5%+, Specified (SLR)