Learn More
Chlorure de calcium, extra pur, SLR, fusionné, granulaire, Fisher Chemical
39.15€ - 150.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10043-52-4 |
---|---|
Formule moléculaire | CaCl2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 110.98 |
Numéro MDL | 10903 |
Clé InChI | UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L |
Nom IUPAC | dichlorure de calcium |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Ca++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10161800
|
Fisher Chemical
C/1400/53 |
500 g |
39.15€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11488093
|
Fisher Chemical
C/1400/60 |
1 kg |
77.95€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10478590
|
Fisher Chemical
C/1400/62 |
2.5 kg |
150.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Chlorure de calcium, extra pur, SLR, fusionné, granulaire
Identifiants chimiques
10043-52-4 | |
110.98 | |
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L | |
[Cl-].[Cl-].[Ca++] |
CaCl2 | |
10903 | |
dichlorure de calcium |
Spécification
1600°C | |
10043-52-4 | |
8 to 10 | |
CaCl2 | |
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L | |
dichlorure de calcium | |
110.99g/mol |
782°C | |
Beige | |
Solide | |
10903 | |
[Cl-].[Cl-].[Ca++] | |
110.98 | |
Récipient de poudre en plastique |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Calcium chloride
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.