Learn More
Chlorure de calcium, Pharmacopée européenne 0,02 M, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Calcium chloride |
Concentration | 02.M |
CAS | 10035-04-8 |
Conditionnement | Flacon |
Quantité | 1000 mL |
Type | Étalons de spectrométrie de masse |
Notes de qualité de la pureté | EU Ph Ref: 1014603 |
Solvant ou matrice | HNO3 |
Qualité | Eu. Ph. |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 9
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Chlorure de calcium, Pharmacopée européenne 0,02 M, Fisher Chemical™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu