Learn More
Chlorure de calcium dihydraté (cristaux blancs à poudre), Fisher BioReagents™
Code produit. 10316313
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
250g
500g
Code produit. 10316313
Marque: Fisher BioReagents BP510250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Chlorure de calcium dihydraté (cristaux blancs à poudre)
Le chlorure de calcium convient à la préparation des solutions tampons.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10035-04-8, 10043-52-4
Formule moléculaire Ca Cl2 · 2 H2O
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium Chloride Dihydrate
Point de fusion 175°C
Couleur Beige-blanc
pH 4.5 to 6.5
Forme physique Solide
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99.0 to 105.0 %
Merck Index 15, 1661
Poids de la formule 147.02
Pourcentage de pureté 99.0 to 105.0%
Identification Pass Test
Conditionnement Flacon poly
Densité 0.830g/cm³
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium Chloride Dihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Calcium chloride, dihydrate, Calcium chloride