Learn More
Dihydrate de chlorure de calcium, Puriss. p.a., réactif, réac. Ph. Eur., ≥99 %, Honeywell Fluka™
Code produit. 15693380
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
50 kg
6 x 2.5 kg
Certifié pur, réactif ACS, Reag. Ph. Eur.,≥ 99 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10035-04-8
Formule moléculaire CaCl2 · 2H2O
Synonyme Potassium rhodanide
Spécification
Point d’ébullition 1,900°C
Nom chimique ou matériau Calcium chloride dihydrate
Point de fusion 176°C (decomposition)(literature)
Note relative au nom Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., ≥99%
% max. CAS 100.0000%
Quantité 50 kg
Formule linéaire KSCN
Numéro MDL MFCD00011413
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 147.01
Pourcentage de pureté >99%
Qualité Réactif ACS / réactif Ph. Eur.
Conditionnement Boîte en carton
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium chloride dihydrate