Learn More
Chlorure de calcium dihydraté, extra pur, flocons à des fins de séchage, 77-80 % CaCl2, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Récipient en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbant
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Calcium chloride dihydrate |
Point de fusion | 175.0°C |
Note relative au nom | For drying pursposes |
Couleur | Gris blanc à blanc |
Forme physique | Paillettes |
Quantité | 2.5 kg |
Formule linéaire | CaCl2·2H2O |
Fieser | 01,104 |
Merck Index | 15, 1661 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: 1000g/L (0°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0443331 | Certificat d’analyse | 26/02/2024 | 123350025,123350100 |
A0457989 | Certificat d’analyse | 25/01/2024 | 123350025,123350100 |
A0394596 | Certificat d’analyse | 15/12/2022 | 123350025,123350100 |
A0402189 | Certificat d’analyse | 15/12/2022 | 123350025,123350100 |
A0429227 | Certificat d’analyse | 17/10/2022 | 123350025,123350100 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Calcium chloride dihydrate
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Nom du produit
Chlorure de calcium dihydraté, extra pur, flocons à des fins de séchage, 77-80 % CaCl2, Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu