Learn More
Chlorure de calcium hydraté, certifié AR pour analyse, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., USP, Fisher Chemical™
Code produit. 10171800 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
250g
500g
5kg
Code produit. 10171800
Marque: Fisher Chemical C/1500/53
Demander un format en vrac ou personnalisé
Chlorure de calcium hydraté, certifié AR pour l’analyse, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., USP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10035-04-8
Formule moléculaire CaCl2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 147.01
Numéro MDL 149613
Clé InChI LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC dichlorure de calcium dihydraté
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca++]
Spécification
Point de fusion 175°C
Couleur Beige à blanc
pH 4.5 to 6.5
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Poids de la formule 147.02g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium chloride dihydrate