Learn More
Chlorure de calcium dihydraté, ACS, 99,0 à 105,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Calcium chloride dihydrate is widely used as an ingredient in ceramic slipware, cosmetic and food items. It acts as a pH buffer in swimming pool water. It provides inhibition of swelling clays in the water phase of invert emulsion drilling fluids. It is employed in the oil industry to increase the density of solids-free brines. It is used as a flux in the Davy process for the manufacture of sodium through the electrolysis of molten sodium chloride. It finds an important application as an additive in plastics, fire extinguishers, blast furnaces and in wastewater treatment as a drainage aid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Calcium chloride dihydrate |
| Note relative au nom | For ACS analysis |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 500 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.0-105.0% |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water,acetic acid and alcohol. |
| Poids de la formule | 147.02 (110.99 Anhydrous) |
| Qualité | Réactif ACS |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Densité | 0.835 g/mL |
Sécurité et traitement
- Calcium chloride dihydrate
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: Calcium chloride dihydrate