Learn More
Chlorure de calcium, anhydre, poudre, ≥ 97 %, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 1,900°C |
Nom chimique ou matériau | Calcium chloride |
Point de fusion | 772°C (literature) |
Note relative au nom | Anhydrous, powder, ≥97% |
% max. CAS | 100.0000% |
Forme physique | poudre |
Quantité | 5 kg |
Formule linéaire | CaCl2 |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Nom IUPAC | calcium ; dichlorure |