Learn More
Chlorure de calcium, anhydre, poudre, ≥ 97 %, Honeywell Fluka™
Code produit. 15647760 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Poudre, anhydre, ≥ 97 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10043-52-4
Formule moléculaire CaCl2
Poids moléculaire (g/mol) 110.98
Numéro MDL MFCD00010903
Clé InChI UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
CID PubChem 5284359
ChEBI CHEBI:3312
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Spécification
Point d’ébullition 1,900°C
Nom chimique ou matériau Calcium chloride
Point de fusion 772°C (literature)
Note relative au nom Anhydrous, powder, ≥97%
% max. CAS 100.0000%
Forme physique poudre
Quantité 2.5 kg
Formule linéaire CaCl2
Numéro UN NONH for all modes of transport
Nom IUPAC calcium ; dichlorure
Poids de la formule 110.98
Pourcentage de pureté >97%
Conditionnement Flacon poly
Tension de vapeur 0.01 mmHg (20°C)
Densité 2.150 g/cm3