Learn More
Carbonate de calcium, 99,997 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Code produit. 11344728
100 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Calcium carbonate is used in medicine and agriculture. It is also used in flue gas desulfurization in fossil fuel power stations, production of toothpaste, ceramics/glazing applications, purification of iron from iron ore, and to clean tarnish on silver. It is used in the refining of sugar, as filler in thermosetting resins, as an abrasive, as an extender in paints, and as a formation-bridging filtercake-sealing agent in oil industry. It is used in swimming pools for controlling the pH, to improve the rigidity of polypropylene compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 471-34-1
Formule moléculaire CCaO3
Poids moléculaire (g/mol) 100.09
Numéro MDL MFCD00010906
Clé InChI VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
CID PubChem 10112
ChEBI CHEBI:3311
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium carbonate
Point de fusion 800°C (decomposition)
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99.997% (Metal basis)
Informations sur la solubilité Soluble in acids and insoluble in water.
Nom IUPAC carbonate de calcium
Poids de la formule 100.09
Indice de réfraction 1.6583
Aspect White powder
Densité 2.93 g/cm3 at 20°C
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotR02K029 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/05/2024 Catalog Number043073.06,043073.14,043073.36,043073.22
Numéro de lotY29J013 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2023 Catalog Number043073.06,043073.14,043073.36,043073.22
Numéro de lotY10J017 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/12/2023 Catalog Number043073.06,043073.14,043073.36,043073.22
Numéro de lotR23I059 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/06/2022 Catalog Number043073.06,043073.14,043073.36,043073.22
Numéro de lotI05R021 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2021 Catalog Number043073.06,043073.14,043073.36,043073.22
Nom du produit
Carbonate de calcium, 99,997 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™ >