Learn More
Calcium carbonate(CaCO3), Honeywell™
Code produit. 15697760 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
Code produit. 15697760
Marque: Honeywell Research Chemicals C6763500G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Qualité réactif
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium carbonate(CaCO3)
CAS 471-34-1
Quantité 500 g
Formule moléculaire CCaO3
Formule linéaire CaCO3
Numéro MDL MFCD00010906
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 8008338
Synonyme calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
Clé InChI VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Nom IUPAC carbonate de calcium
Poids moléculaire (g/mol) 100.09
CID PubChem 10112
ChEBI CHEBI:3311
Poids de la formule 100.09g/mol
Densité 2.93g/mL at 25°C