Learn More
Hydrate de bromure de calcium, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
51.40€ - 292.00€
Identifiants chimiques
CAS | 71626-99-8 |
---|---|
Formule moléculaire | Br2Ca |
Poids moléculaire (g/mol) | 199.89 |
Numéro MDL | MFCD00149608 |
Clé InChI | WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L |
Nom IUPAC | calcium dibromide |
SMILES | [Ca++].[Br-].[Br-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15129323
|
Thermo Scientific Acros
450632500 |
250 g |
51.40€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15109323
|
Thermo Scientific Acros
450630025 |
2.5 kg |
292.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
71626-99-8 | |
199.89 | |
WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L | |
[Ca++].[Br-].[Br-] |
Br2Ca | |
MFCD00149608 | |
calcium dibromide |
Spécification
Calcium bromide hydrate | |
71626-99-8 | |
CaBr2·xH2O | |
(10% in water) Clear colorless to slightly hazy | |
[Ca++].[Br-].[Br-] | |
199.89 | |
Extra pur |
730.0°C | |
Br2Ca | |
MFCD00149608 | |
WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L | |
calcium dibromide | |
199.9 | |
Flacon en plastique |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
RUO – Research Use Only