Learn More
Hydrate de bromure de calcium, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Calcium bromide hydrate |
Point de fusion | 730.0°C |
Note relative au nom | For analysis |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre cristalline et/ou morceaux |
Quantité | 2.5 kg |
Formule linéaire | CaBr2·xH2O |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: 1420g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol |
Poids de la formule | 199.9 |
Pourcentage de pureté | ≥83.0% (Complexometry) (CaBr2) |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Calcium bromide hydrate
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: Calcium bromide, hydrate
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction