Learn More
Hydrate de bromure de calcium, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
132.00€ - 1178.00€
Identifiants chimiques
CAS | 71626-99-8 |
---|---|
Formule moléculaire | Br2Ca |
Poids moléculaire (g/mol) | 199.89 |
Numéro MDL | MFCD00149608 |
Clé InChI | WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L |
Nom IUPAC | calcium dibromide |
SMILES | [Ca++].[Br-].[Br-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11415210
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044497.14 |
25 g |
132.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11425210
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044497.22 |
100 g |
389.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11435210
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044497.36 |
500 g | |||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
71626-99-8 | |
199.89 | |
WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L | |
[Ca++].[Br-].[Br-] |
Br2Ca | |
MFCD00149608 | |
calcium dibromide |
Spécification
Calcium bromide hydrate | |
Blanc | |
(Base des métaux) | |
MFCD00149608 | |
[Ca++].[Br-].[Br-] | |
199.89 | |
99.999% |
71626-99-8 | |
Cristalline | |
Br2Ca | |
WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L | |
calcium dibromide | |
199.90 (Anhydrous) |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
P280-P305+P351+P338-P310
H318
missing translation for 'einecsNumber' : 232-164-6
missing translation for 'rtecsNumber' : EV9328000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only