Learn More
Bromure de calcium, anhydre, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Description
Calcium bromide is a dehydrating agent used in photography, food preservatives, wood preservatives, fire retardants and freezing mixtures. It is used as an oxidizer for mercury emissions control. It is widely used for the preparation of drilling fluids, completion fluids and drilling muds formulations. It also finds application in the manufacture of mineral water.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 806°C to 812°C |
Nom chimique ou matériau | Calcium bromide |
Point de fusion | 730°C |
Note relative au nom | Anhydrous |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 10 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99.5% |
Informations sur la solubilité | Soluble in water,methanol,ethanol and acetone. Insoluble in dioxane,chloroform and ether. |
Poids de la formule | 199.9 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Calcium bromide, anhydrous
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Calcium bromide