Learn More
Hydrate d’acétate de calcium, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
30.40€ - 119.00€
Identifiants chimiques
CAS | 114460-21-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H6CaO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 158.17 |
Numéro MDL | MFCD00012448 |
Clé InChI | VSGNNIFQASZAOI-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | Acetic acid, calcium salt hydrate |
Nom IUPAC | diacétate de calcium |
SMILES | [Ca++].CC([O-])=O.CC([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10772251
|
Thermo Scientific Acros
211052500 |
250 g | Flacon en plastique |
30.40€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10782441
|
Thermo Scientific Acros
211050010 |
1 kg | Flacon en plastique |
71.40€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11331440
|
Thermo Scientific Acros
211050051 |
5 kg | Récipient en plastique |
119.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
114460-21-8 | |
158.17 | |
VSGNNIFQASZAOI-UHFFFAOYSA-L | |
diacétate de calcium |
C4H6CaO4 | |
MFCD00012448 | |
Acetic acid, calcium salt hydrate | |
[Ca++].CC([O-])=O.CC([O-])=O |
Spécification
Calcium acetate hydrate | |
Blanc | |
Poudre ou agglomérats | |
C4H6CaO4 | |
MFCD00012448 | |
13,60; 15,46 | |
Acetic acid, calcium salt hydrate | |
VSGNNIFQASZAOI-UHFFFAOYSA-L | |
diacétate de calcium | |
158.17 | |
Extra pur |
114460-21-8 | |
7.0 to 9.0 (10% soln., 20°C) | |
98.5 to 101.5% (on anhydrous substance) (Complexometry) | |
(CH3CO2)2Ca | |
02,IV,113 | |
14,1646 | |
Solubility in water: 250g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol | |
[Ca++].CC([O-])=O.CC([O-])=O | |
158.17 | |
99% | |
Authentique |
RUO – Research Use Only