Learn More
Acétate de calcium, Extra Pure, SLR, séché, Fisher Chemical
Code produit. 10355120 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
Conditionnement:
250g
500g
Code produit. 10355120
Marque: Fisher Chemical C/0920/50
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 62-54-4
Formule moléculaire C4H6CaO4
Poids moléculaire (g/mol) 158.17
Numéro MDL 12448
Clé InChI VSGNNIFQASZAOI-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC diacétate de calcium
SMILES [Ca++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Couleur Blanc
pH 7.6
Forme physique Solide
Quantité 250 g
Poids de la formule 158.17g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique