Learn More
Calcium, solution étalon AAS, Specpure™, Ca1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11369149
Calcium, solution étalon AAS, Specpure™, Ca1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11369149
100 mL
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Code produit. 11369149
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 088057.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 471-34-1, 7732-18-5
Formule moléculaire CCaO3
Poids moléculaire (g/mol) 100.09
Numéro MDL MFCD00010906
Clé InChI VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
CID PubChem 10112
ChEBI CHEBI:3311
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium
Quantité 100 mL
Tension de vapeur 17mm Hg at 20°C
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Nom IUPAC carbonate de calcium
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Acide nitrique :5 % ; carbonate de calcium :0,25 % ; eau :94,75%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1524326 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/03/2025 Catalog Number088057.AE,088057.AP
Numéro de lot1524328 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/03/2025 Catalog Number088057.AE,088057.AP
Numéro de lot1524148 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/02/2025 Catalog Number088057.AE,088057.AP
Numéro de lot1513892 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/12/2024 Catalog Number088057.AE,088057.AP
Numéro de lot1513891 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/12/2024 Catalog Number088057.AE,088057.AP
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium, AAS standard solution, Specpure, Ca 1000µg/ml
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Nitric acid
Nom du produit
Calcium, solution étalon AAS, Specpure™, Ca1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals >