Learn More
Caframo™ Arbre de turbine
Click to view available options
Longueur (métrique):
305 mm
406 mm
457 mm
508 mm
610 mm
762 mm
Diamètre (métrique):
8 mm
9,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Acier inoxydable 316L électropoli
- Les arbres de 9,5 mm ont une extrémité tournée vers le bas à 8 mm
- Compatible avec tous les agitateurs verticaux Caframo™ et Fisherbrand™
Spécification
Spécification
| Diamètre (impériale) | 0,375 in |
| Diamètre (métrique) | 9,5 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Toute turbine avec un alésage de 9,5 mm ou 8 mm de diamètre |
| Longueur (impériale) | 30 po |
| Longueur (métrique) | 762 mm |
| Modèle | A753 |
| Type | Arbre |
| Poids (métrique) | 0,4.1 kg |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Poids (impériale) | 0,9 lb |