Learn More
Caframo™ Arbre de turbine
Code produit. 12937136
Click to view available options
Longueur (métrique):
305 mm
406 mm
457 mm
508 mm
610 mm
762 mm
Diamètre (métrique):
8 mm
9,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12937136
Marque: Caframo™ A723
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Arbre de turbine en acier inoxydable conçu pour être utilisé avec la turbine et les pâles de turbine Caframo™. Protection contre la corrosion maximale disponible en plusieurs tailles.
  • Acier inoxydable 316L électropoli
  • Les arbres de 9,5 mm ont une extrémité tournée vers le bas à 8 mm
  • Compatible avec tous les agitateurs verticaux Caframo™ et Fisherbrand™
Spécification
Diamètre (impériale) 0,375 in
Diamètre (métrique) 9,5 mm
À utiliser avec (équipement) Toute turbine avec un alésage de 9,5 mm ou 8 mm de diamètre
Longueur (impériale) 18 in
Longueur (métrique) 457 mm
Modèle A723
Type Arbre
Poids (métrique) 0,22 kg
Matériau Acier inoxydable
Poids (impériale) 0,5 lb