Learn More
Caframo™ Rotor et arbre pliables en PTFE
Turbine repliable et arbre en PTFE à utiliser avec les agitateurs verticaux Caframo™. Débit radial pour mélange à haute vitesse et à faible viscosité.
Marque: Caframo™ A180
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- Pâle en PTFE
- Vitesse élevée
- Mélange à faible viscosité
- Schéma de débit radial
- Noyau en acier inox dans l’arbre pour plus de stabilité
- Les pâles se plient pour s’adapter aux récipients à col étroit et aux flacons Erlenmeyer
- Poids 91 g (0,2 lb)
- Pâle de 38 mm de diamètre avec arbre de 8 mm de diamètre
- Longueur de l’axe : 400 mm (16 in)
Spécification
1,5625 in | |
40 mm | |
Agitateur vertical Caframotrade; | |
16 in | |
Turbine | |
Pâle et arbre en PTFE, noyau en acier inoxydable |
0,3125 in | |
8 mm | |
Vitesse élevée, mélange faiblement visqueux, flux radial | |
400 mm | |
91 g | |
0,2 lb |