Learn More
Caféine, citraté, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15741779
Caféine, citraté, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15741779
100 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Code produit. 15741779
Marque: Thermo Scientific Acros 461721000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Caféine, citrate, ACROS Organics, Quantité :100 g, Point de fusion :159,0°C à 161,0°C, Poids moléculaire :386,31, CAS :69-22-7, Poids de la formule :386.31, Danger pour la santé 1 :Mention d’avertissement GHS :Avertissement, Danger pour la santé 2 :Déclaration GHS H Nocif en cas d’ingestion. Provoque une grave irritation oculaire.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69-22-7
Formule moléculaire C14H18N4O9
Poids moléculaire (g/mol) 386.32
Numéro MDL MFCD00044986
Clé InChI RCQXSQPPHJPGOF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme caffeine citrate, caffeine, citrated, caffeina citrate, citrated caffein, caffeine citrate 1:1, caffeine citrated, unii-u26eo4675q, citric acid, compd. with caffeine 1:1, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, mixt. with 3,7-dihydro-1,3,7-trimethyl-1h-purine-2,6-dione, dsstox_cid_26938Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 6241
Nom IUPAC Acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique ; 1,3,7-triméthylpurine-2,6-dione
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CN1C=NC2=C1C(=O)N(C)C(=O)N2C
Spécification
Nom chimique ou matériau Caffeine, citrated
Point de fusion 159.0°C to 161.0°C
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: slightly soluble in dmso and methanol
Poids de la formule 386.31
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0457868 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/11/2023 Catalog Number461721000,461720250
Numéro de lotA0456407 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/09/2023 Catalog Number461721000,461720250
Numéro de lotA0404901 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number461721000,461720250
Numéro de lotA0447131 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/11/2022 Catalog Number461721000,461720250
Numéro de lotA0414569 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/06/2022 Catalog Number461721000,461720250
Nom du produit
Caféine, citraté, Thermo Scientific Chemicals >