Learn More
Caféine, 99,7 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11343608
Caféine, 99,7 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11343608
500 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Code produit. 11343608
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 039214.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
It acts as a stimulant drug and a reversible acetylcholinesterase inhibitor. It plays an important role for the inactivation of Escherichia coli O 157:H 7 in brain heart infusion (BHI) broth. It is also useful for the protection from photodamage after ultraviolet irradiation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58-08-2
Formule moléculaire C8H10N4O2
Poids moléculaire (g/mol) 194.19
Numéro MDL MFCD00005758
Clé InChI RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme caffeine, 1,3,7-trimethylxanthine, guaranine, thein, cafeina, methyltheobromine, koffein, mateina, theine, alert-pep
CID PubChem 2519
ChEBI CHEBI:27732
Nom IUPAC 1,3,7-trimethyl-2,3,6,7-tetrahydro-1H-purine-2,6-dione
SMILES CN1C=NC2=C1C(=O)N(C)C(=O)N2C
Spécification
Nom chimique ou matériau Caffeine
Point de fusion 234°C to 236°C
Couleur Blanc
Densité 1.230
Point d’ébullition 178°C (sublimation)
Quantité 500 g
Numéro UN UN1544
Beilstein 17705
Merck Index 14,1636
Informations sur la solubilité Soluble in water,pyridine and ethyl acetate. Partially soluble in acetone,alcohol and petroleum ether.
Poids de la formule 194.19
Pourcentage de pureté 99.7%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotR06K031 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/03/2025 Catalog Number039214.14,039214.36,039214.22
Numéro de lotW23K006 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/10/2024 Catalog Number039214.14,039214.36,039214.22
Numéro de lotS03K029 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number039214.14,039214.36,039214.22
Numéro de lotX11J003 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/10/2023 Catalog Number039214.14,039214.36,039214.22
Numéro de lotP03H045 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/08/2022 Catalog Number039214.14,039214.36,039214.22
Nom du produit
Caféine, 99,7 %, Thermo Scientific Chemicals >