Learn More
(±)-Métoprolol-(isopropyl-d7) (+)-sel tartrate, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Description
Assurez-vous d’avoir les informations dont vous avez besoin pour démarrer rapidement votre analyse et réussir les audits pertinents :
- Matériaux de référence inorganiques et organiques de haute qualité produits conformément à l’ISO 9001
- Certificat d’analyse (CoA) dans chaque livraison avec date d’expiration et résultats analytiques spécifiques au lot
- Assistance technique gratuite par des experts
Spécification
Spécification
CAS | 959787-96-3 (free base) |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Quantité | 10 mg |
À utiliser avec (application) | BÊTA-AGONISTES ET ANTAGONISTES |
Forme physique | Poudre |
Qualité | Étalon analytique |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
(±)-Métoprolol-(isopropyl-d7) (+)-sel tartrate, Honeywell Fluka™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu