Learn More
Chlorure de césium, + 99,5 %, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Code produit. 10213710 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
250g
25g
Code produit. 10213710
Marque: Fisher Chemical C/0680/48
Demander un format en vrac ou personnalisé
ClC, numéro CAS-7647-17-8, 1 kg, 1 290°C, blanc, 168,36 g/mol, 646°C, 10955, pot de poudre en plastique, 5 à 9, poudre solide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-17-8
Formule moléculaire ClCs
Poids moléculaire (g/mol) 168.36
Numéro MDL MFCD00010955
Clé InChI AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Nom IUPAC chlorure de césium(1+)
SMILES [Cl-].[Cs+]
Spécification
Point d’ébullition 1290°C
Point de fusion 646°C
Couleur Blanc
pH 5 to 9
Forme physique Solide en poudre
Quantité 100 g
Poids de la formule 168.36g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cesium chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.