Learn More
Tellurure de cadmium, morceau polycristallin noir, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
77.70€ - 520.00€
Identifiants chimiques
CAS 1306-25-8
Formule moléculaire CdTe
Poids moléculaire (g/mol) 240.01
Numéro MDL MFCD00015998
Clé InChI RPPBZEBXAAZZJH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cadmium telluride, irtran 6, cadmium monotelluride, unii-stg188wo13, cadmiumtellurid, irtran-6, cadmium telluride metals basis, cadmium telluride trace metals basis
CID PubChem 91501
Nom IUPAC tellanylidènecadmium
SMILES [Cd]=[Te]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11377917
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
014365.06
5 g
77.70€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11357917
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
014365.14
25 g
179.00€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11367917
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
014365.22
100 g
520.00€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Cadmium telluride finds applications as the semiconductor material in photovoltaics and infrared optical window. It is used in the production of thin film solar cells. It is doped with chlorine and used as a radiation detector for x-rays, alfa and beta particles. .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
1306-25-8
240.01
RPPBZEBXAAZZJH-UHFFFAOYSA-N
91501
[Cd]=[Te]
CdTe
MFCD00015998
cadmium telluride, irtran 6, cadmium monotelluride, unii-stg188wo13, cadmiumtellurid, irtran-6, cadmium telluride metals basis, cadmium telluride trace metals basis
tellanylidènecadmium
Spécification
Cadmium telluride
1306-25-8
Grumeau polycristallin
CdTe
cadmium telluride, irtran 6, cadmium monotelluride, unii-stg188wo13, cadmiumtellurid, irtran-6, cadmium telluride metals basis, cadmium telluride trace metals basis
RPPBZEBXAAZZJH-UHFFFAOYSA-N
tellanylidènecadmium
91501
Odorless
1041°C
Noir
99.999% (Metals basis)
MFCD00015998
Insoluble in water.
[Cd]=[Te]
240.01
240
6.2
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P304+P340-P308+P313-P501c
H332-H350-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :9, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 215-149-9
missing translation for 'rtecsNumber' : EV3330000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante