Learn More
Sulfure de cadmium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Description
Cadmium sulfide is used as a pigment in the chemical industry; for manufacturing of photoresistors, optical-electronic pairs, photodiodes, solar batteries and phosphors. Single crystals of cadmium sulfide are used for the preparation of optical devices operating in the infrared regaion of spectrum. Cadmium sulfide is a direct band gap semiconductor with a band gap band from 2.42 to 2.57 eV.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfure de cadmium est utilisé comme pigment dans l’industrie chimique et pour la fabrication de photorésistances, d’outils optoélectroniques, de photodiodes, de batteries solaires et de phosphores. Les monocristaux de sulfure de cadmium sont employés dans la préparation d’outils optiques opérant dans la région IR du spectre. Le sulfure de cadmium est un semi-conducteur à bande passante directe avec un écart compris entre 2,42 et 2,57 eV.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants et les acides.
Le sulfure de cadmium est utilisé comme pigment dans l’industrie chimique et pour la fabrication de photorésistances, d’outils optoélectroniques, de photodiodes, de batteries solaires et de phosphores. Les monocristaux de sulfure de cadmium sont employés dans la préparation d’outils optiques opérant dans la région IR du spectre. Le sulfure de cadmium est un semi-conducteur à bande passante directe avec un écart compris entre 2,42 et 2,57 eV.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants et les acides.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Cadmium sulfide |
Point de fusion | 980°C (sublimation) |
Quantité | 100 g |
Numéro UN | UN3077 |
Merck Index | 14,1628 |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Nom IUPAC | sulfanylidènecadmium |
Poids de la formule | 144.46 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Odeur | Odorless |