Learn More
Sulfate de cadmium, + de 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10743344
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10124-36-4
Formule moléculaire CdO4S
Poids moléculaire (g/mol) 208.46
Numéro MDL MFCD00010923
Clé InChI QCUOBSQYDGUHHT-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cadmium sulfate, cadmium sulphate, cadmium monosulfate, sulfuric acid, cadmium salt 1:1, cadmium sulfuricum, cadmium sulfate 1:1, cadmium sulfate, tetrahydrate, cadmium 2+ sulfate, caswell no. 136c, unii-947unf3z6o
CID PubChem 24962
ChEBI CHEBI:50292
Nom IUPAC cadmium(2+) ; sulfate
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cd+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cadmium sulfate
Point de fusion 1000.0°C
Note relative au nom p.a.
Couleur Blanc
pH 3.5 to 6.0 (5% soln. at 20°C)
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (Complexometry)
Formule linéaire CdSO4
Merck Index 15, 1632
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1130g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol,acids,acetone and ammonia
Poids de la formule 208.46
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique