Learn More
Solution étalon de cadmium, pour AAS, 1 mg/ml de Cd dans 0,5N HNO3, Thermo Scientific Chemicals
27.14€ - 93.47€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Cadmium standard solution |
---|---|
Concentration | 997 to 1003 μg/mL of Cd(2+) in 0.5N HNO3 (20°C) |
Note relative au nom | 1 mg/ml Cd in 0.5N HNO3 |
CAS | 10022-68-1, 7697-37-2, 7732-18-5 |
Conditionnement | Flacon en plastique |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10501071
|
Thermo Scientific Acros
195871000 |
100 mL | Flacon en plastique |
27.14€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10782811
|
Thermo Scientific Acros
195875000 |
500 mL | Flacon en plastique |
93.47€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour la spectroscopie d’adsorption atomiqueSpécification
Cadmium standard solution | |
1 mg/ml Cd in 0.5N HNO3 | |
Flacon en plastique | |
MFCD00149626 | |
IZIPRBSCGMISKX-UHFFFAOYSA-N | |
Manganèse(2 +) ;dinitrate ;tétrahydraté | |
56924536 | |
308.48 | |
1.0120g/mL | |
Solubilité dans l’eau : soluble. |
997 to 1003 μg/mL of Cd(2+) in 0.5N HNO3 (20°C) | |
10022-68-1, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
CdH2N2O6 | |
15, 1627 | |
[Cd++].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O | |
238.44 | |
CHEBI:86156 | |
SAA | |
1.012 | |
Solution |
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
Causes skin irritation.
May cause respiratory irritation.
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
May be corrosive to metals.
Harmful to aquatic life with long lasting effects.
May cause cancer.
GHS P Statement:
Obtain special instructions before use.
Use personal protective equipment as required.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Avoid release to the environment.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
- Cadmium atomic absorption standard solution
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Cancérogénicité Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.