Learn More
Solution de métal étalon de cadmium 1000 ppm, pour AAS, Solution HNO3 1 M, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Spécification
Spécification
Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
Quantité | 100 mL |
Couleur | Incolore |
pH | 1 |
Forme physique | Liquide |