Learn More
Grenaille de cadmium, forme de goutte, maille -5+20, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11351168
Grenaille de cadmium, forme de goutte, maille -5+20, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11351168
250 g
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Code produit. 11351168
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010122.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-43-9
Formule moléculaire Cd
Poids moléculaire (g/mol) 112.41
Numéro MDL MFCD00010914
Clé InChI BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compoundsAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 23973
ChEBI CHEBI:22977
Nom IUPAC cadmium
SMILES [Cd]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cadmium shot
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 250 g
Pourcentage de pureté 99.95%
Dimensions de la maille −5+20 Mesh
Forme Bille en forme de goutte
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotR23K029 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number010122.A1,010122.30,010122.18
Numéro de lotT27E035 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/04/2024 Catalog Number010122.A1,010122.30,010122.18
Numéro de lotP21I048 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number010122.A1,010127.95,010122.30,010122.18
Numéro de lotL21Y048 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number010122.A1,010127.95,010122.30,010122.18
Numéro de lotY27D006 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number010122.A1,010127.95,010122.30,010122.18
Nom du produit
Grenaille de cadmium, forme de goutte, maille -5+20, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >