Learn More
Séléniure de cadmium, 99,995 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Cadmium selenide |
Point de fusion | >1350°C |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 10 g |
Numéro UN | UN3077 |
Poids de la formule | 191.36 |
Pourcentage de pureté | 99.995% |
Conditionnement | Flacon en plastique |
Gravité spécifique | 5.81 |