Learn More
Poudre de cadmium, maille de -200, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11341129
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11341129
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011353.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7440-43-9 | Cd | 112.41 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-43-9
Formule moléculaire Cd
Poids moléculaire (g/mol) 112.41
Numéro MDL MFCD00010914
Clé InChI BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
CID PubChem 23973
ChEBI CHEBI:22977
SMILES [Cd]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cadmium powder
Couleur Blanc
Quantité 100 g
Dimensions de la maille −200 Mesh
Forme Poudre
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3179
Nom IUPAC cadmium(2+) ion
Pourcentage de pureté 99.99%