Learn More
Oxyde de cadmium, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15279716
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1306-19-0
Formule moléculaire CdO
Poids moléculaire (g/mol) 128.41
Numéro MDL MFCD00010921
Clé InChI CFEAAQFZALKQPA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cadmium oxide, cadmium monoxide, cadmium fume, aska-rid, kadmu tlenek polish, caswell no. 136aa, ccris 115, epa pesticide chemical code 236200, dsstox_cid_4715
CID PubChem 14782
Nom IUPAC oxocadmium
SMILES [O--].[Cd++]
Spécification
Point d’ébullition 1385.0°C
Nom chimique ou matériau Cadmium oxide
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Complexometry)
Formule linéaire CdO
Merck Index 15,1628
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted acids and alkalies
Poids de la formule 128.41
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cadmium oxide, brown
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H361fd-Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus.
  • H330-Mortel par inhalation.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.