Learn More
Nitrate de cadmium tétrahydraté, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
43.80€ - 501.00€
Identifiants chimiques
CAS 10022-68-1
Formule moléculaire CdH2N2O6
Poids moléculaire (g/mol) 238.44
Numéro MDL MFCD00149626
Clé InChI IZIPRBSCGMISKX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cadmium nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt, tetrahydrate, cd no3 2.4h2o, acmc-20aljb, ksc174c1h, cadmium nitrate-water 1/4, cadmiumnitratetetrahydrate, cadmium ii nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt tetrahydrate
CID PubChem 56924536
ChEBI CHEBI:86156
SMILES [Cd++].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11340889
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
010663.06
5 g
43.80€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11350889
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
010663.14
25 g
181.00€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11330889
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
010663.22
100 g
501.00€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
It is used for coloring glass and porcelain, and as a flash powder in photography. It is used as a laboratory reagent, in preparation of cadmium salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
10022-68-1
238.44
IZIPRBSCGMISKX-UHFFFAOYSA-N
56924536
[Cd++].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O
CdH2N2O6
MFCD00149626
cadmium nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt, tetrahydrate, cd no3 2.4h2o, acmc-20aljb, ksc174c1h, cadmium nitrate-water 1/4, cadmiumnitratetetrahydrate, cadmium ii nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt tetrahydrate
CHEBI:86156
Spécification
132°C
59°C
Blanc
99.999% (Metal basis)
MFCD00149626
Soluble in water,acetone,ethyl acetate,alcohol. Insoluble in nitric acid.
[Cd++].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O
238.44
CHEBI:86156
Weak
2.45
Cadmium nitrate tetrahydrate
10022-68-1
Cristalline
CdH2N2O6
cadmium nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt, tetrahydrate, cd no3 2.4h2o, acmc-20aljb, ksc174c1h, cadmium nitrate-water 1/4, cadmiumnitratetetrahydrate, cadmium ii nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt tetrahydrate
IZIPRBSCGMISKX-UHFFFAOYSA-N
Manganèse(2 +) ;dinitrate ;tétrahydraté
56924536
308.47 (236.41 Anhydrous)
White crystalline
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P284-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P310-P312-P330-P363-P501c
H301-H312-H330-H340-H350-H360-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 233-710-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante