Learn More
Nitrate de cadmium tétrahydraté, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10511851 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
Code produit. 10511851
Marque: Thermo Scientific Acros 212342500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10022-68-1 | CdH2N2O6 | 238.44 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10022-68-1
Formule moléculaire CdH2N2O6
Poids moléculaire (g/mol) 238.44
Numéro MDL MFCD00149626
Clé InChI IZIPRBSCGMISKX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cadmium nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt, tetrahydrate, cd no3 2.4h2o, acmc-20aljb, ksc174c1h, cadmium nitrate-water 1/4, cadmiumnitratetetrahydrate, cadmium ii nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt tetrahydrate
CID PubChem 56924536
ChEBI CHEBI:86156
SMILES [Cd++].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 132°C
Nom chimique ou matériau Cadmium nitrate tetrahydrate
Point de fusion 59°C
Note relative au nom p.a.
Couleur Incolore ou blanc
Forme physique Poudre ou cristaux
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (Complexometry)
Formule linéaire Cd(NO3)2·4H2O
Merck Index 15, 1627
Informations sur la solubilité (10% in water) Clear colorless
Nom IUPAC Manganèse(2 +) ;dinitrate ;tétrahydraté
Poids de la formule 308.46
Pourcentage de pureté ≥99%
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cadmium nitrate tetrahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.