Learn More
Iodure de cadmium, Puratronic™, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
136.00€ - 453.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7790-80-9 |
---|---|
Formule moléculaire | CdI2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 366.223 |
Numéro MDL | MFCD00010920 |
Clé InChI | OKIIEJOIXGHUKX-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | cadmium iodide, cadmium diiodide, unii-2f2upu4kcw, cadmium 2+ diiodide, 2f2upu4kcw, acmc-20aljc, cadmium 2+ ion diiodide, cadmium iodide trace metals basis 25g |
CID PubChem | 24635 |
Nom IUPAC | cadmium(2+) ; diiodure |
SMILES | [Cd+2].[I-].[I-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11335747
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043442.14 |
25 g |
136.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11345747
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043442.22 |
100 g |
453.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cadmium iodide is used in lithography, photography, electroplating and the manufacturing of phosphors, in engraving process, and was used as an antiseptic and astringent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7790-80-9 | |
366.223 | |
OKIIEJOIXGHUKX-UHFFFAOYSA-L | |
24635 | |
[Cd+2].[I-].[I-] |
CdI2 | |
MFCD00010920 | |
cadmium iodide, cadmium diiodide, unii-2f2upu4kcw, cadmium 2+ diiodide, 2f2upu4kcw, acmc-20aljc, cadmium 2+ ion diiodide, cadmium iodide trace metals basis 25g | |
cadmium(2+) ; diiodure |
Spécification
787°C | |
387°C to 389°C | |
Marron | |
(Base des métaux) | |
MFCD00010920 | |
14,1621 | |
It is soluble in ethanol,acetone,ether and ammonia. | |
[Cd+2].[I-].[I-] | |
366.223 | |
366.21 | |
Puratronic™ | |
Hygroscopic; Light sensitive |
Cadmium iodide | |
7790-80-9 | |
Poudre | |
CdI2 | |
UN2570 | |
cadmium iodide, cadmium diiodide, unii-2f2upu4kcw, cadmium 2+ diiodide, 2f2upu4kcw, acmc-20aljc, cadmium 2+ ion diiodide, cadmium iodide trace metals basis 25g | |
OKIIEJOIXGHUKX-UHFFFAOYSA-L | |
cadmium(2+) ; diiodure | |
24635 | |
99.999% | |
Odorless | |
5.67 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H331-H351-H373
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique en cas d’inhalation.
Susceptible de provoquer le cancer.
Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P310-P304+P340-P308+P313-P311-P330-P501c
H301+H331-H351-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS DE CADMIUM
missing translation for 'einecsNumber' : 232-223-6
missing translation for 'rtecsNumber' : EV1290000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only