Learn More
Iodure de cadmium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10481441
Iodure de cadmium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10481441
250 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10481441
Marque: Thermo Scientific Acros 211462500
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7790-80-9
Numéro MDL MFCD00010920
Clé InChI OKIIEJOIXGHUKX-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cadmium iodide, cadmium diiodide, unii-2f2upu4kcw, cadmium 2+ diiodide, 2f2upu4kcw, acmc-20aljc, cadmium 2+ ion diiodide, cadmium iodide trace metals basis 25g
CID PubChem 24635
Nom IUPAC cadmium(2+) ; diiodure
SMILES [Cd+2].[I-].[I-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cadmium iodide
Note relative au nom 99%
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Poudre ou flocons cristallins brillants
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule moléculaire CdI2
Formule linéaire CdI2
Merck Index 15, 1626
Poids moléculaire (g/mol) 366.223
Poids de la formule 366.2
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0449299 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number211462500,211460010
Numéro de lotA0449299 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/01/2024 Catalog Number211462500,211460010
Numéro de lotA0446650 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/11/2023 Catalog Number211462500,211460010
Numéro de lotA0442655 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number211462500,211460010
Numéro de lotA0395998 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number211462500,211460010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cadmium iodide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Nom du produit
Iodure de cadmium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >