Learn More
Hydroxyde de cadmium, 75 % (sous forme de Cd), pur, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Cadmium hydroxide |
Point de fusion | 232.0°C |
Quantité | 250 g |
Plage de pourcentage du dosage | 75%(as Cd) |
Merck Index | 15,1625 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly sol in naoh sol, sol in dil acids, in nh4, or nh4cl sol |
Poids de la formule | 146.41 |
Pourcentage de pureté | 75% (as Cd) |
Qualité | Pures |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Cadmium hydroxide
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H361fd-Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus.
- H330-Mortel par inhalation.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.