Learn More
Feuille de cadmium, 0,25 mm (0,01 po) d’épaisseur, Puratronic™, 99,9975 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
63.90€ - 212.00€
Identifiants chimiques
CAS 7440-43-9
Formule moléculaire Cd
Poids moléculaire (g/mol) 112.41
Numéro MDL MFCD00010914
Clé InChI BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
CID PubChem 23973
ChEBI CHEBI:22977
SMILES [Cd]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11325839
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
011370.FI
50 x 50 mm
63.90€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11391149
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
011370.GH
100 x 100 mm
212.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7440-43-9
112.41
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
23973
[Cd]
Cd
MFCD00010914
kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
CHEBI:22977
Spécification
Cadmium foil
7440-43-9
Cd
kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
[Cd]
112.41
CHEBI:22977
Puratronic™
Feuille
0.25mm (0.01 in.) thick
(Base des métaux)
MFCD00010914
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
cadmium(2+) ion
23973
99.9975%
≈5.4g/50x50mm
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H330-H350-H372-H341-H361
Fatal if inhaled.
May cause cancer.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of causing genetic defects.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P284-P304+P340-P308+P313-P310-P501c
H330-H341-H350-H361fd-H372-H500
missing translation for 'einecsNumber' : 231-152-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante