Learn More
Cadmium, poudre grossière, 1 à 4 mm pour réducteurs, ≥99 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific™
71.90€ - 793.00€
Identifiants chimiques
CAS 7440-43-9
Formule moléculaire Cd
Poids moléculaire (g/mol) 112.41
Numéro MDL MFCD00010914
Clé InChI BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
CID PubChem 23973
ChEBI CHEBI:22977
Nom IUPAC cadmium
SMILES [Cd]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15447495
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
047246.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15457495
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
047246.22
100 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15467495
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
047246.36
500 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
7440-43-9
112.41
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
23973
cadmium
Cd
MFCD00010914
kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
CHEBI:22977
[Cd]
Spécification
Cadmium
7440-43-9
Cd
UN2570
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
cadmium
23973
≥99%
1 to 4mm for reductors
(Base des métaux)
MFCD00010914
kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
[Cd]
112.41
CHEBI:22977
Poudre grossière
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H330-H350-H372-H341-H361
Fatal if inhaled.
May cause cancer.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of causing genetic defects.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P284-P304+P340-P308+P313-P310-P501c
H330-H341-H350-H361fd-H372
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 6.1; Packaging Group: I
missing translation for 'einecsNumber' : 231-152-8
missing translation for 'rtecsNumber' : EU9800000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante