Learn More
Chlorure de cadmium hydraté, 99,99 % (à base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11333597
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Cadmium chloride hydrate is used in laboratory chemicals and manufacture of substances.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 654054-66-7
Formule moléculaire CdCl2
Poids moléculaire (g/mol) 183.31
Numéro MDL MFCD00149627
Clé InChI YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cadmium chloride, ultra dry, cdcl2.h2o, cadmium chloride hydrate, cadmium chloride 1-hydrate, cadmium chloride hydrate, puratronic, cadmium chloride monohydrate, puriss, cadmium chloride hydrate trace metals basis
CID PubChem 16211517
Nom IUPAC dichlorocadmium ; hydrate
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cd++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cadmium chloride hydrate
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN2570
Merck Index 14,1617
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 183.32 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.99%
Indice de réfraction 1.6513
Sensibilité Hygroscopic