Learn More
Chlorure de cadmium, Honeywell™
Code produit. 15601880
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Puriss. p.a., anhydre, ≥ 99,0 %
  • Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
    Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
    Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10108-64-2
Formule moléculaire CdCl2
Poids moléculaire (g/mol) 183.31
Numéro MDL MFCD00010916
Clé InChI YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride
CID PubChem 24947
ChEBI CHEBI:35456
Nom IUPAC Dichlorocadmium
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cd++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cadmium Chloride
Forme physique Anhydrous
Quantité 100 g
Numéro UN 2570
Informations sur la solubilité Soluble in water 457g/L at 20°C
Poids de la formule 183.32g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité puriss. p.a.
Tension de vapeur 10mmHg (656°C)
Densité Vapor Density: 6.3 (vs air)