Learn More
Chlorure de cadmium, anhydre, ACS, 99,0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Description
Cadmium chloride is a precursor material for the preparation of cadmium sulfide. It is mainly utilized in dyeing, pigments, photocopying and electroplating of cadmium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Préparation du sulfure de cadmium, comme réactif de laboratoire analytique, photographie, fabrication de miroirs spéciaux, agent de nucléation de glace, lubrifiant, pour absorber le H2S dans l’analyse des sulfures
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 960°C |
Nom chimique ou matériau | Cadmium chloride |
Point de fusion | 568°C |
Note relative au nom | Anhydrous |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 100 g |
Numéro UN | UN2570 |
Merck Index | 14,1617 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water,acetone; Slightly soluble in methanol; Insoluble in ether. |
Poids de la formule | 183.32 |