Learn More
Chlorure de cadmium, réactif ACS, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
28.50€ - 339.00€
Identifiants chimiques
CAS 10108-64-2
Formule moléculaire CdCl2
Poids moléculaire (g/mol) 183.31
Numéro MDL MFCD00010916
Clé InChI YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride
CID PubChem 24947
ChEBI CHEBI:35456
Nom IUPAC Dichlorocadmium
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cd++]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10682145
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
315270050
5 g Flacon en verre
28.50€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10412271
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
315271000
100 g Flacon en plastique
116.00€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10269843
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
315275000
500 g Flacon en plastique
339.00€
500g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
10108-64-2
183.31
YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
24947
Dichlorocadmium
CdCl2
MFCD00010916
cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride
CHEBI:35456
[Cl-].[Cl-].[Cd++]
Spécification
960.0°C
568.0°C
10108-64-2
Poudre
CdCl2
04,485
cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride
YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Dichlorocadmium
24947
183.31
Réactif ACS
Cadmium chloride
Anhydrous, For analysis ACS
Blanc
CdCl2
MFCD00010916
15,1622
Solubility in water: 1400g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone, slightly soluble in methanol and ethanol, practically insoluble in ether
[Cl-].[Cl-].[Cd++]
183.31
CHEBI:35456
≥99.0%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut induire des anomalies génétiques.
Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Mortel par inhalation.
Peut provoquer le cancer.
Peut nuire à la fertilité.
Peut nuire au fœtus.
Toxique en cas d’ingestion
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
Se procurer les instructions spéciales avant utilisation.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
EN CAS DE
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 233-296-7
Identifiant produit
  • Cadmium chloride, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: cadmium chloride