Learn More
Carbonate de cadmium, 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
83.40€ - 308.00€
Identifiants chimiques
CAS 513-78-0
Formule moléculaire CCdO3
Poids moléculaire (g/mol) 172.42
Numéro MDL MFCD00010918
Clé InChI GKDXQAKPHKQZSC-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cadmium carbonate, mikrokalcit, otavite, kalcit, supermikrokalcit, carbonic acid, cadmium salt 1:1, cadmium monocarbonate, chemcarb cdco3, caswell no. 134a, unii-616zvs3bly
CID PubChem 10564
Nom IUPAC cadmium(2+) ; carbonate
SMILES [Cd++].[O-]C([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11341938
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
011864.14
25 g
83.40€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11331938
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
011864.22
100 g
308.00€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
513-78-0
172.42
GKDXQAKPHKQZSC-UHFFFAOYSA-L
10564
[Cd++].[O-]C([O-])=O
CCdO3
MFCD00010918
cadmium carbonate, mikrokalcit, otavite, kalcit, supermikrokalcit, carbonic acid, cadmium salt 1:1, cadmium monocarbonate, chemcarb cdco3, caswell no. 134a, unii-616zvs3bly
cadmium(2+) ; carbonate
Spécification
Cadmium carbonate
513-78-0
Poudre / grumeau
CCdO3
cadmium carbonate, mikrokalcit, otavite, kalcit, supermikrokalcit, carbonic acid, cadmium salt 1:1, cadmium monocarbonate, chemcarb cdco3, caswell no. 134a, unii-616zvs3bly
GKDXQAKPHKQZSC-UHFFFAOYSA-L
cadmium(2+) ; carbonate
10564
Odorless
4.26 g/mL
500°C (decomposition)
Blanc
99.99%
MFCD00010918
It is insoluble in water and organic solvents,slightly soluble in aqueous acid,potassium cyanide,ammonium.
[Cd++].[O-]C([O-])=O
172.42
172.42
White powder/lumps
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P284-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P310-P312-P330-P363-P501c
H302+H312-H330-H340-H350-H361-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :6,1 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 208-168-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante