Learn More
Cadmium carbonate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
29.15€ - 244.22€
Identifiants chimiques
CAS | 513-78-0 |
---|---|
Formule moléculaire | CCdO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 172.42 |
Numéro MDL | MFCD00010918 |
Clé InChI | GKDXQAKPHKQZSC-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | cadmium carbonate, mikrokalcit, otavite, kalcit, supermikrokalcit, carbonic acid, cadmium salt 1:1, cadmium monocarbonate, chemcarb cdco3, caswell no. 134a, unii-616zvs3bly |
CID PubChem | 10564 |
SMILES | [Cd++].[O-]C([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11462478
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15812.18 |
50 g |
29.15€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11472478
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15812.30 |
250 g |
82.01€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11452478
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15812.0B |
1000 g |
244.22€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
513-78-0 | |
172.42 | |
GKDXQAKPHKQZSC-UHFFFAOYSA-L | |
10564 |
CCdO3 | |
MFCD00010918 | |
cadmium carbonate, mikrokalcit, otavite, kalcit, supermikrokalcit, carbonic acid, cadmium salt 1:1, cadmium monocarbonate, chemcarb cdco3, caswell no. 134a, unii-616zvs3bly | |
[Cd++].[O-]C([O-])=O |
Spécification
Cadmium carbonate | |
513-78-0 | |
MFCD00010918 | |
14,1616 | |
GKDXQAKPHKQZSC-UHFFFAOYSA-L | |
cadmium(2+) carbonate | |
10564 | |
97% | |
4.26 |
500°C (decomposition) | |
CCdO3 | |
UN2570 | |
cadmium carbonate, mikrokalcit, otavite, kalcit, supermikrokalcit, carbonic acid, cadmium salt 1:1, cadmium monocarbonate, chemcarb cdco3, caswell no. 134a, unii-616zvs3bly | |
[Cd++].[O-]C([O-])=O | |
172.42 | |
172.42 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H312-H332
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P284-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P310-P312-P330-P363-P501c
H302+H312-H330-H340-H350-H361-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 208-168-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante