Learn More
Bromure de cadmium, anhydre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
61.00€ - 196.98€
Identifiants chimiques
CAS | 7789-42-6 |
---|---|
Formule moléculaire | CdBr2 |
Numéro MDL | MFCD00015996 |
Synonyme | cadmium 2+ dibromide, cadmium 2+ ion dibromide, cadmium bromide, anhydrous 25g, cadmium bromide, anhydrous, |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11353118
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032960.14 |
25 g |
61.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11363118
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032960.22 |
100 g |
196.98€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cadmium bromide is used in process engraving, lithography and photography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
7789-42-6 | |
CdBr2 | |
MFCD00015996 | |
cadmium 2+ dibromide, cadmium 2+ ion dibromide, cadmium bromide, anhydrous 25g, cadmium bromide, anhydrous, |
Specifications
863°C | |
567°C | |
Blanc à jaune | |
98.00% | |
MFCD00015996 | |
Freely soluble in water,alcohol. Slightly soluble in acetone and ether. | |
Odorless | |
White to pale yellow powder |
Cadmium bromide | |
7789-42-6 | |
Poudre | |
CdBr2 | |
cadmium 2+ dibromide, cadmium 2+ ion dibromide, cadmium bromide, anhydrous 25g, cadmium bromide, anhydrous, | |
272.22 | |
Hygroscopic | |
5.192 g/cm3 |
Safety and Handling
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P312-P330-P363-P501c
H302+H312+H332-H350
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :6,1, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 232-165-1
missing translation for 'rtecsNumber' : EU9935000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote